Imprimer
Lames pour scalpels d'autopsie
Fournisseur: SWANN MORTON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2551 2561 2560 2552
233-0110EA 40.6 EUR
233-0110 233-0113 233-0112 233-0111
Lames pour scalpels d'autopsie
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
Toute une gamme polyvalente utilisable par les médecins légistes et les pathologistes lors d'autopsies, de procédures d'histopathologie et de procédures générales post mortem.
  • Gamme PM40 avec fixation classique par vis
  • Gamme PM60 avec fixation standard de la lame
Les lames PM40B et PM60B sont des lames 'à chanfrein arrondi' pour plus de sécurité et de protection contre les blessures accidentelles avec des objets pointus.
Cdt: toutes les lames sont conditionnées en emballage individuel. Les poignées en acier inoxydable PM8 et PM40 sont fournies individuellement dans une pochette de protection en plastique.