Sodium dodécyle sulfate (SDS), blanc ≥85.0%, crystallin BP, Ph. Eur., NF, USP, pur
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Synonyms: Dodecyl Sulphate Sodium Salt, Laurylsulphate Sodium Salt, SDS, Sodium Laurylsulphate
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: 204…207 °C Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Minimum assay | 85,0% |
Identity according to Pharmacopoeias | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Residual solvents (Ph.Eur/USP) | Passes test |
Non-esterified alcohols | 4,0% |
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (USP-NF) | 8,0% |
Sodium Chloride and Sodium Sulfate (Ph. Eur.) | 8,0% |
Total alcohols minimum | 59,0% |
Heavy metals (as Pb) | 0,002% |
Residual metals ICP: Class 1A (Pt, Pd) | 10 ppm |
Residual metals ICP: Class 1B (Ir, Rh, Ru, Os) | 10 ppm |
Residual metals ICP: Class 1C (Mo, Ni, Cr, V) | 25 ppm |
Residual metals ICP: Class 2 (Cu, Mn) | 250 ppm |
Residual metals ICP: Class 3 (Fe, Zn) | 1.300 ppm |