Imprimer
Test kits, photométrique, Zinc, traces, cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK360 LCS360
705-3072EA 175 EUR
705-3072 HACHLCS360
Test kits, photométrique, Zinc, traces, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité maximale.
  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding
Température de stockage: 15 à 28 °C