Imprimer
Test kits, photométrique, Phénols, cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK345 LCK346
705-3057EA 143 EUR
705-3057 705-3058
Test kits, photométrique, Phénols, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Prêt à l'emploi, offrant une sécurité maximale, facile à manipuler, intégrant un système d'évaluation photométrique et respectueux de l'environnement
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C pour LCK345; 2 à 8 °C (à conserver au froid) pour LCK346
Certifications: LCK346 selon la norme ISO 6439-1990, DIN 38409 H16