Imprimer
Test kits, photométrique, Azote total (Laton), cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK338 LCK238 LCK138
705-3014EA 197 EUR
705-3014 705-3013 705-3012
Test kits, photométrique, Azote total (Laton), cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C
Certifications: EN ISO 11905-1