Imprimer
Test kits, photométrique, Formaldéhyde, cuvettes test LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK325 LCK425
705-3047EA 130 EUR
705-3047 HACHLCK425
Test kits, photométrique, Formaldéhyde, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 - 25 °C
Certifications: LCK 425 according to standard ISO12460.