Test kits, photométrique, DBO5, cuvettes test LCK
Marques : HachTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale.
- Mesures précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- Dosage aisé et précis des réactifs
- Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Certifications: EN 1899-1