Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique heptahydraté, Sodium phosphate disodique heptahydraté
3824-07EA 899.14 EUR
3824-07 3824-05 3824-01 3824-R
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
Poids moléculaire: 268.07 g/mol
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 8.7 - 9.3
Assay (Na₂HPO₄·7H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs