Imprimer
Sodium hypochlorite ≥10% chlore disponible, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hypochlorite de sodium
2880-48EA 0 EUR
2880-48 2880-41
Sodium hypochlorite ≥10% chlore disponible, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formule: ClNaO
Poids moléculaire: 74.44 g/mol
Point de fusion: -6
Numéro MDL: MFCD00011120
Numéro CAS: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,08702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %