Imprimer
Sodium chlorure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
P135-33EA 81.63 EUR
P135-33 P135-38
Sodium chlorure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Indice Merck: 14,08599