Imprimer
Sodium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de sodium
7581-20EA 0 EUR
7581-20 7581-06 7581-19 7581-24 7581-60 MACR7581-12
Sodium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium chlorure
AR - The standard Macron Fine Chemicals™ grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use.
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (NaCl) (by Ag titrn) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 9.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iodide (I) ≤0.002 %
ACS - Bromide (Br) ≤0.01 %
ACS - Chlorate and Nitrate (as NO₃) ≤0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.004 %
ACS - Barium (Ba) Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤2 ppm
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
Appearance (white, crystalline granules)