Imprimer
Sodium carbonate monohydraté ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
3598-07EA 0 EUR
3598-07 3598-09
Sodium carbonate monohydraté ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium carbonate monohydraté
Formule: Na₂CO₃·1H₂O
Poids moléculaire: 124.00 g/mol
Point de fusion: 107.85
Numéro MDL: MFCD00149177
Numéro CAS: 5968-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
ACS - Assay (Na₂CO₃·H₂O) ≥99.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 150°C 13.0 - 15.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.03 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.004 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm