Imprimer
Sodium carbonate, anhydre ≥99.5% desséché, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Carbonate de sodium
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
3602-REA 4715.53 EUR
3602-R 3602-01 3602-07
Sodium carbonate, anhydre ≥99.5% desséché, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Poids moléculaire: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Indice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) ≥99.5 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Silica (SiO₂) ≤0.005 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs