Imprimer
Sodium hydrogénocarbonate 99.7-100.3% (par acidimétrie), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7412-20EA 0 EUR
7412-20 MACR7412-12
Sodium hydrogénocarbonate 99.7-100.3% (par acidimétrie), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
Point de fusion: 270 °C
Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Indice Merck: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.7 - 100.3 %
ACS - Assay (NaHCO₃) (by acidimetry) 99.7 - 100.3 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤5 ppm
ACS - Calcium (Ca) ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.003 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.015 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %