Sodium acétate, anhydrous 99,0, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acétate de sodium
- Lot analysis on label
Formule:
H₃CCOONa Poids moléculaire: 82.03 g/mol Point d'ébullition: 881.4 °C (1013 hPa) Point de fusion: 324 °C Densité: 1.53 g/cm³ Point éclair: >250 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012459 Numéro CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Indice Merck: 12,08711 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.01% |
ACS - Assay (CH₃COONa) | ≥99.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Loss on Drying at 120°C | ≤1.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.2 |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |