Imprimer
Propanediol-1,2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P148-33EA 66.77 EUR
P148-33 P148-38
Propanediol-1,2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM