Potassium nitrate 99.0-100.5%, cristaux fins, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nitrate de potassium
Formule:
KNO₃ Poids moléculaire: 101,1 g/mol Point de fusion: 334 °C Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011409 Numéro CAS: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Indice Merck: 13,07733 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (KNO₃) | 99.0 - 100.5 % |
Solubility | Passes Test |
Loss on Drying at 105°C | ≤1.0 % |
Reaction | Passes Test |
Identification A | Passes Test |
Identification B | Passes Test |
Identification for Sodium | Passes Test |
Sodium (Na), For Information Only | |
Chlorate | Passes Test |
Chloride (Cl) | ≤0.058 % |
Arsenic (As) | ≤0.0003 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0020 % |
Lead (Pb) | ≤0.0010 % |
Appearance (white to off-white crystals) |