Imprimer
Potassium nitrate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nitrate de potassium
3190-80EA 0 EUR
3190-80 3190-05 3190-07 3190-01
Potassium nitrate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Poids moléculaire: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Indice Merck: 12,07815
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KNO₃) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS- Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodate (IO₃) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤3 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs