Potassium chlorure 99.0-100.5% (par titration argentométrique), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Formule:
KCl Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa) Point de fusion: 773 °C Densité: 1,99 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011360 Numéro CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Indice Merck: 14,07621 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 100.5% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤1.0% |
Assay (KCl) (by Ag titrn) | 99.0 - 100.5 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤1.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.4 - 8.6 |
Iodide (I) | ≤0.002 % |
Bromide (Br) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Chlorate and Nitrate (as NO₃) | ≤0.003 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
Barium (Ba) | Passes Test |
Sodium (Na)(by FES) | ≤0.005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤2.0 ppm |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤1.000 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |