Imprimer
Ether de pétrole, 30…60 °C, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
Conditionné dans l'eau.
9265.1000EA 114.19 EUR
9265.1000 9265.2500
Ether de pétrole, 30…60 °C, ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Ether de pétrole
Densité: ~0.68 kg (20 °C)
Point éclair: −18 °C
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 8032-32-4
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤ 5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤ 10
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) ≤ 5
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 5 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.05 %
Boiling Range(Lower) 30 - 60 °C
Boiling Range(Upper) 30 - 60 °C
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide)
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable