Imprimer
Acide oxalique dihydraté 99.5-102.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eauAcide éthane dioïque dihydraté
2752-20EA 0 EUR
2752-20
Acide oxalique dihydraté 99.5-102.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (H₂C₂O₄2H₂O) 99.5 - 102.5 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.001 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.0002 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.01 %
Solubility Passes Test
ACS - Substances Darkened by Hot H₂SO₄ Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %