Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
5449-45EA 398.63 EUR
5449-45 5449-25
Tert-Butyle methyle oxyde, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.2
Point de fusion: -108.6
Point éclair: -28
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM