Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) acide libre ≥98%, purifié, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
4812-02EA 1426.39 EUR
4812-02 4812-04 4812-06 4812-08
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) acide libre ≥98%, purifié, J.T.Baker®
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Color of a 1M Alkaline Solution (Colorless) Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm