Imprimer
Magnésium oxyde Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
P119-33EA 56.31 EUR
P119-33
Magnésium oxyde Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4