Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-105.0%, en paillettes FCC, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5954-32EA 0 EUR
5954-32 5954-24
Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-105.0%, en paillettes FCC, Macron Fine Chemicals™
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 203,3 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Assay (MgCl₂.6H₂O) 99.0 - 105.0 %
FCC - Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
FCC - Sulfate (SO₄) ≤0.03 %
Solubility Passes Test