Imprimer
Propanol-2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7065-33EA 0 EUR
7065-33 7065-38 7065-39
Propanol-2 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM