Acide chlorhydrique solution 10% Biotech Reagent, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formule:
HCl Poids moléculaire: 36.46 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8 II |