Imprimer
Guanidinium chlorure 99.5-101.0%, NF-GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
0506-06EA 0 EUR
0506-06 0506-04
Guanidinium chlorure 99.5-101.0%, NF-GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Appearance Passes Test
Water-Insoluble Matter ≤0.3 %
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) 99.5 - 101.0 %
Ultraviolet Absorbance - 275 nm, For Information Only
Ultraviolet Absorbance - 260 nm, For Information Only
Loss on Drying ≤0.5 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, LLC., BY
BIOSPECTRA, INC., STROUDSBURG, PA