Imprimer
Guanidinium chlorure, GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
0834-26EA 0 EUR
0834-26
Guanidinium chlorure, GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg