Dichlorométhane stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylène chlorure
Stabilisation:
50 ppm Stabilisé avec de l'Amylène
Formule:
CH₂Cl₂ Poids moléculaire: 84.93 g/mol Point d'ébullition: 39.8 Point de fusion: -95 |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 UN: 1593 ADR: 6.1 III Indice Merck: 12,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Stabiliser (Amylene) | about 50 ppm |
Water (KF) | max. 0.05 % |