Imprimer
Dichlorométhane, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure
6779-45EA 407.49 EUR
6779-45 6779-25
Dichlorométhane, AR®, Réactif de Laboratoire, Macron Fine Chemicals™
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM