Imprimer
Dextrose, anhydre, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Glucose, Dextrose anhydre, D-Glucose
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
1916-09EA 0 EUR
1916-09 1916-07
Dextrose, anhydre, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point de fusion: 146
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
Indice Merck: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 52.5 - 53.0 Degree
Specific Rotation α²⁵D (+) 52.5 - 53.0 Degree
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.2 %
Residue after Ignition ≤ 0.015 %
Solution in Water (50%)(APHA) ≤ 20
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.002
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.005 %
Starch Passes Test
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs