Cobalt oxyde, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Tétraoxyde de tricobalt
Formule:
Co₃O₄ Poids moléculaire: 240.8 g/mol Point de fusion: 895 |
Numéro MDL:
MFCD00010939 Numéro CAS: 1308-06-1 Indice Merck: 13,02454 |