Imprimer
Acide citrique monohydraté Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P101-33EA 0 EUR
P101-33 P101-38
Acide citrique monohydraté Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Acide citrique monohydraté
Formule: C₆H₈O₇.H₂O
Numéro MDL: MFCD00149972
Numéro CAS: 5949-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM