Imprimer
Calcium chlorure dihydraté 99.0-105.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1332-05EA 340.55 EUR
1332-05 1332-01 1332-07
Calcium chlorure dihydraté 99.0-105.0%, granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) 74.0 - 78.0 %
Assay (CaCl₂·2H₂O) 99.0 - 105.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 8.5
Oxidizing Substances (as NO₃) ≤0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs