Calcium carbonate Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbonate de calcium
Formule:
CaCO₃ Poids moléculaire: 100,09 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00010906 Numéro CAS: 471-34-1 |