Imprimer
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
6711-25EA 136.72 EUR
6711-25
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
UN: 1648
ADR: 3,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg