Imprimer
Acétone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diméthyle cétone
P113-33EA 65.99 EUR
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Acétone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Poids moléculaire: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.2
Point de fusion: -95.4
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM