Imprimer
Propanol-2 ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Gestion du changement (MOC) catégorie = N
9084-03EA 305.49 EUR
9084-03 9084-01 9084-R 9084-33 9084-07
Propanol-2 ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –88,5 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥ 99.5 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤ 0.002 %
Carbonyl Compounds - Propionaldehyde ≤ 0.002 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Titrable Acid or Base (meq/g) ≤ 0.0001
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.2 %
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤ 0.10 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.1 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤ 0.1 ppm
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs