Imprimer
Appareils de mesure sélectifs d'ions pour le calcium, le potassium et le sodium, LAQUAtwin Ca-11/K-11/Na-11
Fournisseur: HORIBA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3200689160 3200689161 3200689159
HORI3200689160EA 494 EUR
HORI3200689160 HORI3200689161 HORI3200689159
Appareils de mesure sélectifs d'ions pour le calcium, le potassium et le sodium, LAQUAtwin Ca-11/K-11/Na-11
Compteurs électrochimiques Ionomètres
Ces appareils de mesure de poche étanches mesurent directement les concentrations de calcium, de potassium ou de sodium dans un échantillon de 0,3 ml (ou un échantillon de 0,05 ml avec une feuille d'échantillonnage B). Le capteur plan unique permet de mesurer des liquides visqueux, des solides et même des échantillons en poudre. Pas besoin de l'immerger dans l'échantillon, quelques gouttes suffisent.
  • Reconnaissance automatique des étalons, valeurs d'étalonnage hautes et basses modifiables
  • Maintien automatique / auto stable
  • Boîtier en ABS durable et étanche, écran LCD avec rétroéclairage
  • Mise hors tension automatique après 30 minutes, indicateur de batterie faible
  • 400 heures d'autonomie (utilisation continue sans rétroéclairage)
  • Pas besoin d'étalonner l'appareil de mesure pour un bécher ou de mesurer un échantillon
  • Électrode remplaçable
Les appareils de mesure conviennent aux applications de recherche et industrielles dans divers domaines tels que l'agriculture et les tests alimentaires.
Informations de livraison: Livré avec un capteur, des étalons en solution de 150 ppm et 2000 ppm (14 ml chacun), 2 piles CR2032, un étui de stockage, une pipette compte-gouttes et un manuel d'instructions. Des capteurs de rechange sont disponibles séparément.