Imprimer
VWR®, Lames de microscopie à dépolissage coloré
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1169EA 194 EUR
631-1169 631-1172 631-1173 631-1175 631-1176
VWR®, Lames de microscopie à dépolissage coloré
Lames Lames adhésives
Lames de microscopie recommandées pour la coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (H&E), l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation sur des sections congelées lors d’un examen histopathologique.
  • Bords lisses pour la sécurité de fonctionnement
  • Surface collante pour une adhérence plus forte qu’avec la poly-l-lysine
  • Marquage avec un système d’étiquetage conventionnel, des crayons, des marqueurs et des imprimantes à transfert
Recommended for hematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopathology examination.
Cdt: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: À stocker au sec et dans des conditions de laboratoire appropriées – durée de vie de 60 mois.