Imprimer
Sulphide reagents 1 and 2
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
181632 181732 181749
HACH181632EA 37.4 EUR
HACH181632 HACH181732 HACH181749
Sulphide reagents 1 and 2
Kits de tests environnementaux
Used for sulphide determination by the methylene blue method.
  • Range upto 800 µg/L
  • Used with visual test kits