Imprimer
Appareils de mesure sélectifs d'ions pour le nitrate, LAQUAtwin NO3-11/NO3-11C/NO3-11S
Fournisseur: HORIBA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3200689163 3200689162 3200689164
HORI3200689163EA 636 EUR
HORI3200689163 HORI3200689162 HORI3200689164
Appareils de mesure sélectifs d'ions pour le nitrate, LAQUAtwin NO3-11/NO3-11C/NO3-11S
Compteurs électrochimiques Ionomètres
Ces appareils de mesure de poche mesurent directement les concentrations d'ion nitrate et d'azote nitrique dans un échantillon de 0,3 ml (ou un échantillon de 0,05 ml avec une feuille d'échantillonnage B). Le capteur plan unique permet de mesurer des liquides visqueux, des solides et même des échantillons en poudre. Pas besoin de l'immerger dans l'échantillon, quelques gouttes suffisent.
  • Reconnaissance automatique des étalons, valeurs d'étalonnage hautes et basses modifiables
  • Maintien automatique / auto stable
  • Boîtier en ABS durable et étanche, écran LCD avec rétroéclairage
  • Mise hors tension automatique après 30 minutes, indicateur de batterie faible
  • 400 heures d'autonomie (utilisation continue sans rétroéclairage)
  • Pas besoin d'étalonner l'appareil de mesure pour un bécher ou de mesurer un échantillon
  • Électrode remplaçable
Trois modèles différents sont disponibles : le modèle NO3-11 est idéal pour les mesures générales, le modèle NO3-11C pour les mesures des cultures et le modèle NO3-11S pour les mesures des sols.
Informations de livraison: Tous les modèles sont livrés avec un capteur S040, 2 piles CR2032, un étui de stockage, une pipette compte-gouttes et un manuel d'instructions.
Le modèle NO3-11 comprend également : des étalons en solution de 150 ppm et 2000 ppm (14 ml chacun), 5 feuilles de papier d'échantillonnage B.
Le modèle NO3-11C comprend également : des étalons en solution de 300 ppm et 5000 ppm (14 ml chacun).
Le modèle NO3-11S comprend également : des étalons en solution de 30 ppm et 300 ppm (14 ml chacun), 100 feuilles de papier d'échantillonnage B.