Imprimer
pH-mètres de poche, LAQUAtwin pH-11/pH-22/pH-33
Fournisseur: HORIBA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3999960122 3999960123 3999960124
662-2290EA 156 EUR
662-2290 662-2291 662-2292
pH-mètres de poche, LAQUAtwin pH-11/pH-22/pH-33
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ces appareils de mesure de poche intègrent une technologie à capteur plan et reposent sur le même principe de mesure que les électrodes classiques en verre, mais dans un format compact. L'électrode plane permet de réaliser des mesures directes, rapides et précises de micro-échantillons solides ou liquides d'un volume de 0,1 ml μl (0,05 ml avec le papier d'échantillonnage). Des échantillons de grand volume peuvent également être mesurés en toute simplicité en immergeant le capteur.
  • Le capteur plan en verre permet de réaliser des mesures directes, sans aucune préparation d'échantillon
  • Étalonnage et reconnaissance des tampons automatiques (tampons pH USA et NIST), compensation automatique de la température
  • Boîtier en ABS durable et étanche, écran LCD avec rétroéclairage
  • Mise hors tension automatique après 30 minutes, indicateur de batterie faible
  • 400 heures d'autonomie (utilisation continue sans rétroéclairage)
  • Électrode remplaçable
Disponibles en trois modèles différents : le modèle pH-11 mesure les pH et mV (2 points d'étalonnage), le modèle pH-22 mesure les pH et mV (3 points d'étalonnage) et le modèle pH-33 mesure les pH, mV et température (5 points d'étalonnage).
Conviennent à la réalisation d'analyses rapides sur site dans les secteurs alimentaire et agricole, ainsi qu'aux applications universitaires et de recherche en laboratoire.
Informations de livraison: Livré avec tampons de pH de 7,00 et 4,01 (14 ml chacun), 5 rouleaux de papier d'échantillonnage, 2 piles CR2032, une pipette compte-gouttes, un manuel d'instructions, un guide rapide et un étui de stockage.