Imprimer
Agitateurs magnétiques chauffants, Série 6 ARE/AREX
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SB20500460 F20500462 F20500463 SA20500463 SD20500460
442-1256EA 853 EUR
442-1256 442-1258 442-1259 442-1317 VELPSD20500460
Agitateurs magnétiques chauffants, Série 6 ARE/AREX
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateurs magnétiques à plaque chauffante avec boîtier résistant moulé sous pression qui protège les pièces internes. Le panneau de commande est protégé des déversements grâce à la rainure d'écoulement. Un écran LED blanc à fond noir et un ensemble d'icônes offrent des réglages précis et une lecture claire des conditions de travail.
  • Moteur sans balai, vitesse maximale de 1700 min-¹
  • Puissant aimant Alnico avec un couplage magnétique supérieur
  • La technologie de compensation de couple SpeedServo™ maintient une vitesse constante lorsque la viscosité change.
  • Thermorégulation supérieure avec contrôle numérique et analogique
L’ ARE-6 est doté d'une plaque supérieure en alliage d'aluminium, de commandes analogiques de vitesse et de température.
L’ AREX-6 dispose d'une plaque CerAlTop™ à chauffage rapide qui protège des produits chimiques, des rayures et améliore la durée de vie de l'appareil. Possibilité de passer au numérique en connectant des thermorégulateurs externes VTF ou VTF EVO.
L’ AREX-6 Digital dispose d'une minuterie intégrée, de 1 minute à 99 heures ou d'un fonctionnement sans surveillance. Deux circuits de sécurité indépendants coupent automatiquement le chauffage en cas de surchauffe. Thermorégulation de pointe : Stable et rapide avec un dépassement minimal. Le puissant logiciel de thermorégulation PID permet à l'opérateur de régler les paramètres de la sonde selon deux modes différents : Fine (dépassement de basse température optimisé) ou rapide (avec dépassement plus élevé). Un compteur de durée de vie enregistre la durée de fonctionnement du moteur et de l'élément chauffant. L'opérateur peut régler l'option d'inversion automatique pour une cinétique améliorée à un intervalle de temps préféré. L'icône de la sonde s'allume lorsque le PT100 ou le VTF/VTF EVO est connecté. Limite de température réglable, si la sonde n'est pas correctement immergée dans la solution, l'instrument arrête de chauffer et affiche une alarme pour la sonde.
L’ AREX-6 Digital PRO a les mêmes caractéristiques que l'AREX-6 Digital, cette unité comprend également une connexion pour les thermorégulateurs numériques externes.
Please see separate product page for full details of AREX-6 Connect PRO models.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : Certifié IP 42, CNemkoUS.
Informations de commande: L'ARE-6 est livré sans accessoires. L'AREX-6 peut être équipé d'un agitateur uniquement ou d'un thermorégulateur numérique VTF ou VTF EVO. L'AREX-6 Digital est fourni avec une sonde PT100. L'AREX-6 Digital PRO est fourni avec un VTF ou un VTF EVO. Un couvercle en silicone, en option, protège les appareils contre les déversements. Un vaste choix d'accessoires est disponible, veillez les commander séparément.