Imprimer
Potassium hydroxyde ≥85% (par acidimétrie), en pastilles USP, NF, BP, Ph. Eur., pur
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
141515.0416 141515.1211 141515.1214
APPC141515.0416EA 0 EUR
APPC141515.0416 APPC141515.1211 APPC141515.1214
Potassium hydroxyde ≥85% (par acidimétrie), en pastilles USP, NF, BP, Ph. Eur., pur
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1327 °C
Point de fusion: 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 85,0 - 100,5%
Identity according to pharmacopoeias Passes test
Appearance of solution Passes test
Insoluble substances Passes test
Chloride (Cl) 0,005%
Phosphate (PO₄) 0,002%
Sulfate (SO₄) 0,005%
Carbonate (as K₂CO₃) 1,0%
Residual solvents (Ph.Eur/USP) Passes test
Heavy metals (as Pb) 0,001%
Aluminium (Al) 0,002%
Calcium (Ca) 0,005%
Iron (Fe) 0,001%
Magnesium (Mg) 0,005%
Sodium (Na) 1,0%
Cadmium (Cd) 0,5 ppm
Lead (Pb) 5 ppm
Arsenic (As) 1 ppm
Mercury (Hg) 1,5 ppm
Cobalt (Co) 5 ppm
Vanadium (V) 10 ppm
Nickel (Ni) 20 ppm
Thallium (Tl) 5 ppm
Gold (Au) 10 ppm
Palladium (Pd) 10 ppm
Iridium (Ir) 10 ppm
Osmium (Os) 10 ppm
Rhodium (Rh) 10 ppm
Ruthenium (Ru) 10 ppm
Selenium (Se) 15 ppm
Silver (Ag) 15 ppm
Platinum (Pt) 10 ppm
Lithium (Li) 55 ppm
Antimony (Sb) 120 ppm
Barium (Ba) 140 ppm
Molybdenum (Mo) 25 ppm
Copper (Cu) 250 ppm
Tin (Sn) 600 ppm
Chromium (Cr) 25 ppm