Imprimer
VWR®, Plaques à puits profonds, carrés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-3323EA 247 EUR
732-3323 732-3325 732-3795 732-3796 732-3797 732-3806 732-3810 732-3811 732-3866
VWR®, Plaques à puits profonds, carrés
Microplaques Microplaques deepwell
Ces plaques à puits profonds, fabriquées à partir de PP vierge, sont conçues pour faciliter l’échange de plaques dans les systèmes automatisés. Elles sont également idéales pour loger à la fois la culture cellulaire et bactérienne.
  • Résistance chimique
  • Exemptes de RNase et de DNase
  • La forme du fond du puits en V maximise l’élimination du liquide et facilite la remise en suspension
  • Aucun bord intérieur susceptible d’interférer avec la collection de billes magnétiques
  • Bords des puits surélevés pour améliorer le joint thermique
  • La base conique facilite la
En savoir plus