Imprimer
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits carrés, renforcées pour les applications de génomique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-3331EA 268 EUR
732-3331 732-3332
VWR®, Plaques à puits profonds, 96 puits carrés, renforcées pour les applications de génomique
Microplaques Microplaques deepwell
Avec des parois renforcées au fond du puits et des nervures de soutien sur la face inférieure de la plaque, ces blocs PP à puits carrés de 2 ml peuvent être utilisés en toute sécurité et en toute confiance pour l’extraction de l’ADN des plantes. Les puits ont un volume total de 2,12 ml, ce qui donne un volume de travail généreux de 1,90 ml par puits dans une plaque de 45 mm de hauteur.
  • En PP pur, vierge, sans substances extractibles, testé rigoureusement pour les lixiviats
  • Solide, stable et résistant – capable de résister aux forces appliquées sur les broyeurs à billes
  • Fabriquées selon les spécifications ANSI / SLAS
  • Exemptes de RNase et de DNase
Informations sur les accessoires: Des joints de friction réutilisables sont disponibles pour ces plaques. La garniture de bouchon EVA standard est flexible et facile à appliquer. Pour ceux qui souhaitent congeler la plaque scellée à –80 °C, une garniture de bouchon spéciale en PP est disponible. Cela forme un joint très serré et comme il est composé du même polymère que la plaque, il se dilate et se contracte au même rythme, garantissant ainsi que la garniture de bouchon ne se relâche pas lorsque la température change, évitant ainsi la contamination croisée entre les puits. Un applicateur spécial pour garniture de bouchon est également disponible, conçu pour réduire le risque de microtraumatismes répétés lors de l’étanchéification d’un grand nombre de plaques.