Imprimer
Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 161 EUR
467-1460 467-1481 467-1490
Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Couvercles Couvercles pour dessiccateurs
Verre borosilicaté DURAN®. Convient aux dessiccateurs à vide de type WERTEX.
  • Avec tube spécial (NS 24/29, type WERTEX)
  • Avec bride rainurée