Imprimer
VWR®, Low temperature PCR rack, 96-well
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-2975EA 70.2 EUR
732-2975 732-3319 732-3320 732-3321
VWR®, Low temperature PCR rack, 96-well
Portoirs Tube Racks
Ce portoir de stockage PCR de conception élégante et moderne inclut un couvercle unique d’où le portoir sort et pivote de 180° pour se transformer en un support pratique sur lequel le portoir va reposer. Des poignées texturées et ergonomiques procure un maintien sûr, réduisent les risques de faire tomber le portoir PCR, facilitant ainsi la manipulation et le transport, en particulier lors du port de gants.
  • Maintien des tubes de 0,2 ml, individuel ou bande
  • 96 puits (configuration 8×12)
  • Pour un stockage au congélateur jusqu'à −80 °C
  • Couvercle amovible
Le couvercle comporte une ouverture latérale permettant un refroidissement plus rapide des échantillons pour garantir leur intégrité et est en polycarbonate translucide pour identifier aisément l’échantillon et le puits. La construction ABS robuste du portoir PCR aide à maintenir les échantillons en sécurité, ce qui évite les dépenses supplémentaires et l’investissement de temps nécessaires à la répétition d’essais coûteux. Un indicateur d’emplacement composé de chiffres et de lettres permet un rangement organisé des échantillons et ainsi une récupération aisée et rapide des échantillons. Conçu avec une base fermée aidant au maintien de l'intégrité de l’échantillon lors d’une exposition prolongée au froid, il est suffisamment polyvalent pour pouvoir être utilisé sur une paillasse ou pour un stockage au congélateur. Il est empilable, ce qui permet un gain de place précieux au laboratoire et est disponible dans plusieurs couleurs offrant ainsi des options de codage. Le couvercle est ambidextre ; son orientation peut être changée pour convenir aux droitiers ou aux gauchers.
Couleurs assorties (bleu, violet, vert, orange et jaune).